Merck
E7625
D-(−)-Erythrose
≥75% (TLC), syrup
Synonyma:
(2R,3R)-2,3,4-trihydroxybutanal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H8O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.10
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-505-2
Beilstein/REAXYS Number:
1721698
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥75% (TLC)
form
syrup
color
colorless to very dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m0/s1
InChI key
YTBSYETUWUMLBZ-IUYQGCFVSA-N
Application
D-(-)-Erythrose, the D enantiomer of the aldose aldehyde erythrose, may be used as a reference compound in sugar metabolism analysis. D-(-)-Erythrose may be used to help identify and characterize erythrose reductase(s). D-Erythrose may be used to study the mechanisms of mutarotation in monosugars. D-Erythrose may be used to study the mechanisms of organic microspherule formation and Maillard (glycation) reactions.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)