Přeskočit na
36801
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.0% (HPLC)
Synonyma:
N-Succinimidyl 7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 930,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H18N2O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
358.35
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5359433
Assay:
≥96.0% (HPLC)
7 930,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 445 nm; λem 482 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
corresponds for coupling to amines, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C18H18N2O6/c1-3-19(4-2)12-6-5-11-9-13(17(23)25-14(11)10-12)18(24)26-20-15(21)7-8-16(20)22/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI key
NUNPVRICKDZFLK-UHFFFAOYSA-N
Application
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester is used as a reagent to conjugate 7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid (7-DCCA) to other molecules such as amino acids via amide chemistry. 7-DCCA is used to label amino acids prior to resolution by capillary zone electrophoresis. 7-DCCA is used as a reference in screening of nerve agent degradation products by MALDI-TOFMS.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Labeling of amino acids prior to resolution by capillary zone electrophoresis
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
55156M979487444
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
assay
≥98%
assay
≥95.0% (HPLC)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
chloroform: 100 mg/mL, DMF: soluble (lit.)(lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
fluorescence
λex 445 nm; λem 482 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)