372102
4-Dodecylphenol, mixture of isomers
Synonyma:
Dodecylphenol, n-Dodecylphenol
About This Item
Doporučené produkty
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
310-335 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16,19H,2-12H2,1H3
InChI key
KJWMCPYEODZESQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
Application
Catalyst for studies of thermal and thermomechanical behavior of novel cyanate ester homopolymers and copolymers
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?