Přejít k obsahu
128333
Fluorene
98%
Synonyma:
2,2′-Methylenebiphenyl, Diphenylenemethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-695-5
Beilstein/REAXYS Number:
1363491
MDL number:
Assay:
98%
Form:
chunks, crystalline powder, crystals, powder, solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
chunks, crystalline powder, crystals, powder, solid
bp
298 °C (lit.)
mp
111-114 °C (lit.)
SMILES string
C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
InChI key
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorene is a rigid, planar polycyclic aromatic hydrocarbon. White crystals of fluorene have violet fluorescence, from which its name derives. It is used as a precursor to other fluorene compounds. Fluorene is used as a chemical intermediate in the formation of polyradicals for resins as well as the manufacture of resinous products and dyes.
Application
Fluorene was used study the extraction of specific, semiconducting single-wall carbon nanotubes (SWCNTs).
Features and Benefits
As a monomer, fluorene exhibits significant solubility while maintaining a high degree of delocalization.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorene
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
303.8 °F - closed cup
flash_point_c
151.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
86-73-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)