Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 688,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 400,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 440,00 Kč |
O této položce
688,00 Kč
Quality Segment
assay
98%
bp
342 °C (lit.)
mp
80-83 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
InChI key
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis of host for the blue and green phosphorescent organic light emitting diodes (PHOLEDs).
- Synthesis of fluorene-based molecular motors.
- Synthesis of open-shell Chichibabin′s hydrocarbons as potential organic spintronic materials.
- It also acts as a sensitizer in the formation of picene via photosensitization of 1,2-di(1-naphthyl)ethane.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 342 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 417 °C (lit.) |
| mp 80-83 °C (lit.) | mp 101-104 °C (lit.) | mp 75-76 °C (lit.) | mp 153-155 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9-Fluorenone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
325.4 °F
flash_point_c
163 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?