338869
Ammonium fluoride
≥99.99% trace metals basis
Synonyma:
Ammonia Hydrofluoride, Azanium fluoride
About This Item
Doporučené produkty
grade
for analytical purposes
assay
≥99.99% trace metals basis
form
crystals and lumps
impurities
≤100 ppm METAL TRACE ANALYSIS (ICP)
SMILES string
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
InChI key
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- To modify the interface between the electron transport layer and the perovskite layer of solar cells. This helps to reduce interfacial defects and charge recombination enhancing power conversion efficiency of perovskite solar cells (PSCs).
- As a structure directing agent to prepare electroactive materials for supercapacitors.
- To synthesize NiF2/porous carbon (NPC) nanocomposite by a bottom-up method for cathodes of Li-ion battery. Heat treatment with NH4F produces a high yield of metal fluoride/porous carbon nanocomposites.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?