Hlavní dokumenty
216011
Sigma-Aldrich
Ammonium fluoride
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Lineární vzorec:
NH4F
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
37.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
eCl@ss:
38050106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
assay:
≥98.0%
grade:
ACS reagent
form:
crystals, granules or chunks
grade
ACS reagent
assay
≥98.0%
form
crystals, granules or chunks
impurities
≤0.005% insolubles
ign. residue
≤0.01%
pH
~6 (20 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
InChI key
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed in a new hydrothermal synthesis of complex flourides NaHoF4 and NaEuF4 these interesting compounds have the fluorite structure and are important for solid-state lasers as well as for photoluminescence and magnetic characteristics.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Phase transition in ammonium fluoride.
Stevenson R.
J. Chem. Phys. , 34(1), 346-347 (1961)
Self-organized TiO2 nanotubes prepared in ammonium fluoride containing acetic acid electrolytes.
Tsuchiya H, et al.
Electrochemical Communications, 7(6), 576-580 (2005)
Surface analysis of the electropolishing layer on Si (111) in ammonium fluoride solution.
Lewerenz HJ, et al.
Electrochimica Acta, 45(28), 4615-4627 (2000)
On the Etching of Silicon by Oxidants in Ammonium Fluoride Solutions A Mechanistic Study.
Gerischer H and Lubke M.
Journal of the Electrochemical Society, 135(11), 2782-2786 (1988)
Jae Hoon Bong et al.
Nanoscale, 6(15), 8503-8508 (2014-06-21)
We report a post-synthetic n-doping method for chemical-vapor-deposition (CVD) grown graphene using wet chemical processing. An ammonium fluoride solution was found effective in converting pristine hole doping into electron doping in addition to the mobility improvement of charge carriers. We