Merck
1.01160
Ammonium hydrogen difluoride
pure
Synonyma:
Ammonium bifluoride, Etching powder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH4HF2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
57.04
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
pH
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
bp
>238 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
125 °C (lit.)
SMILES string
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium hydrogen difluoride
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
101160500004022536017068