Hlavní dokumenty
332259
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-β-methylcinnamate
97%
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
190.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
142-144 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
phenyl
SMILES string
[H]\C(C(=O)OCC)=C(\C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3/b10-9+
InChI key
BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Související kategorie
Application
Ethyl trans-β-methylcinnamate was used in diastereoselective synthesis of ethyl (E)-3-methyl-3-phenylglycidate (strawberry flavoring agent).
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Diastereoselective Synthesis of a Strawberry Flavoring Agent by Epoxidation of Ethyl trand-beta-Methylcinnamate.
Gayle JP, et al.
Journal of Chemical Education, 79(1), 96-96 (2002)