Merck
173282
Methyl trans-cinnamate
99%
Synonyma:
trans-Cinnamic acid methyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH=CHCO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
260-262 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
InChI key
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
General description
Methyl trans-cinnamate has antimicrobial ability.
Application
Methyl trans-cinnamate was used to inhibit monophenolase and diphenolase activity of mushroom tyrosinase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl trans-cinnamate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)