Přejít k obsahu
79432
Phosphazene base P1-t-Bu-tris(tetramethylene)
≥97.0% (NT)
Synonyma:
tert-Butylimino-tri(pyrrolidino)phosphorane, BTPP, BTTP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H33N4P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
312.43
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9100965
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.509
bp
119-122 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)N=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C16H33N4P/c1-16(2,3)17-21(18-10-4-5-11-18,19-12-6-7-13-19)20-14-8-9-15-20/h4-15H2,1-3H3
InChI key
PVNUIRUAPVSSOK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This phosphazene base is 1.4 pK units more basic than the hexamethyl analogue (Cat. No. 79408); Compare also with the analogue BEMP (Cat. No. 20025)
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)