Merck
303461
(R)-(+)-β-Citronellol
95%
Synonyma:
(+)-β-Citronellol, (R)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.27
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-250-5
Beilstein/REAXYS Number:
1721506
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
optical activity
[α]19/D +5.3°, neat
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
112-113 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI key
QMVPMAAFGQKVCJ-SNVBAGLBSA-N
Application
(R)-(+)-β-Citronellol can be used to prepare:
  • (R)-(+)-β-citronellyl acetate by treating with vinyl acetate via trans esterification reaction using immobilized Rhizomucor miehei lipase as biocatalyst.
  • (R)-(+)-citronellal and (R)-(+)-citronellic acid by the oxidation reaction.
  • Citronellol aziridine by treating with 2,2,2-trichloroethoxysulfonamide by intermolecular olefin aziridination.
It can also be used as a starting material for the synthesis of (+)-integerrinecic acid lactone.
(R)-(+)-β-Citronellol can undergo:
  • Oxidation to form (R)-(+)-citronellal, an antifungal agent and (R)-(+)-citronellic acid.
  • Intermolecular olefin aziridination with 2,2,2-trichloroethoxysulfonamide to form citronellol aziridine for ring-opening reactions.
  • Series of reactions to form α2δ-ligands for treating generalized anxiety disorder and insomnia.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
212.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
100 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)