Merck
8.14575
Citronellal
for synthesis
Synonyma:
Citronellal, 3.7-Dimethyl-6-octenal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H18O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
203-376-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Citronellal, for synthesis
SMILES string
O=CC[C@@H](CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI key
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
vapor pressure
14 hPa ( 88 °C)
assay
≥93.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
202 °C
potency
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-4.5 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
bp
208 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 77 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.851 - 0.854
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup