299367
Urea-12C
99.9 atom % 12C
Synonyma:
Carbamide-12C
About This Item
Doporučené produkty
description
13C-depleted
isotopic purity
99.9 atom % 12C
form
solid
mp
132-135 °C (lit.)
mass shift
depleted
SMILES string
N[12C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+0
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-IGMARMGPSA-N
Gene Information
human ... CA1(759) , CA2(760) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)