287288
3-(2-Thienyl)-DL-alanine
≥98%
Synonyma:
2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
275-277 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)
InChI key
WTOFYLAWDLQMBZ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)