Přejít k obsahu
81956
3-(4-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0%
Synonyma:
4′-Aza-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H10N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.18
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4351585
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI key
FQFVANSXYKWQOT-ZETCQYMHSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)