284785
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid
98%
Synonyma:
Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]25/D +66°, c = 1 in chloroform
mp
152-154 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Gene Information
human ... MAPK14(1432) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
Související kategorie
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?