Přejít k obsahu
251380
L-(+)-Tartaric acid
ACS reagent grade, ≥99.5%, crystals, crystalline powder
Synonyma:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-766-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725147
Assay:
≥99.5%
Form:
crystalline powder, crystals
Grade:
ACS reagent
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-(+)-Tartaric acid, ACS reagent, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
vapor density
5.18 (vs air)
assay
≥99.5%
form
crystalline powder, crystals
optical activity
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
optical purity
ee: 99% (GLC)
autoignition temp.
797 °F
impurities
≤0.002% S compounds, ≤0.005% insolubles
ign. residue
≤0.02%
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L)
mp
170-172 °C (lit.)
solubility
water: 1.390 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, oxalate (C2O42-): passes test, phosphate (PO43-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Application
L-(+)-Tartaric acid may be used in the synthesis of (R,R)-1,2-diammoniumcyclohexane mono-(+)-tartrate, an intermediate to prepare an enantioselective epoxidation catalyst. It may also be used as a starting material in the multi-step synthesis of 1,4-di-O-benzyl-L-threitol. It can be used a chiral resolving agent for the resolution of 2,2′-bispyrrolidine.
Chiral building block for natural products. Also forms a Diels-Alder catalyst with TiCl2(O-i-Pr)2.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Tartaric acid
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
302.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
150 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)