Přeskočit na
I4883
Ibuprofen
≥98% (GC), powder, COX inhibitor
Synonyma:
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, Brufen, Motrin, Rebugen, α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 750,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 040,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H18O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-784-6
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
powder
2 750,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ibuprofen, ≥98% (GC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mp
77-78  °C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
General description
Ibuprofen is a commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) known for its pain-relieving, anti-inflammatory, and fever-reducing properties. It can hinder the effectiveness of various antihypertensive medications, including β-adrenergic blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin receptor blockers, and diuretics. Ibuprofen exists in an unbound state in cerebrospinal fluid and is accumulated in the synovial fluid of inflamed joints in arthritis patients.
Application
Ibuprofen has been used:
  • to study its vascular and pulmonary effects on neonatal lung development
  • to study its effects on cell apoptosis, cell proliferation, and histology changes in human cholangiocarcinoma cell lines
  • in the preparation of a terpene-based therapeutic deep eutectic system (THEDES) to investigate its physicochemical, antimicrobial, and anticancer properties
Biochem/physiol Actions
Cyclooxygenase (COX) inhibitor that has greater activity against COX-1 than against COX-2.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
I7905PHR1004BP539
Ibuprofen ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
I4883
Ibuprofen
Ibuprofen meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
I7905
Ibuprofen
Ibuprofen Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1004
Ibuprofen
Ibuprofen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP539
Ibuprofen
form
powder
form
solid
form
-
form
crystalline
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
mp
77-78  °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ibuprofen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Is this product a racemic mixture of R and S ibuprofen?
    1 answer
    1. This product is a racemic mixture of R and S ibuprofen.