275719
4′-Ethoxyacetophenone
98%
Synonyma:
4′-ethoxy acetophenone
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
solid
bp
268-269 °C/758 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c