241989
Ethoxybenzene
99%
Synonyma:
Phenetole, Ethoxybenzene, Ethyl phenyl ether
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
solubility
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Osvědčení o analýze (COA)