Merck
126306
1,3-Dimethoxybenzene
≥98%
Synonyma:
Dimethylresorcinol, Resorcinol dimethyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4(OCH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-783-4
Beilstein/REAXYS Number:
878582
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dimethoxybenzene has been used in the synthesis of novel oxathiane spiroketal donors. It forms pi- and O-ylidic complexes with dichlorocarbene (CCl(2)).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dimethoxybenzene
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)