Přejít k obsahu
327956
(1R)-(+)-Nopinone
98%
Synonyma:
6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H14O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +16°, neat
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@H]2CCC(=O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C9H14O/c1-9(2)6-3-4-8(10)7(9)5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m0/s1
InChI key
XZFDKWMYCUEKSS-BQBZGAKWSA-N
Application
(1R)-(+)-Nopinone may be used in the preparation of a chiral annulated indene derivative, which can be a potentially useful chiral ligand for transition metal complexes in asymmetric transformations. It may also react with secondary amines in cyclohexane to form the corresponding enamines.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
167.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
75 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)