Přeskočit na
124931
(R)-(−)-Carvone
98%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
(−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
642,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 560,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 110,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.22
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-352-5
Beilstein/REAXYS Number:
2206714
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
642,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.4 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −61°, neat
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
InChI key
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
General description
(R)-(−)-Carvone is a monoterpenoid. Its ozonolysis in the gaseous phase has been proposed. Aldehydes (formaldehyde) and biradicals were obtained as the major products. It participates in the diastereoselective synthesis of homochiral octalones.
Application
(R)-(−)-Carvone may be employed as starting reagent for the synthesis of enantiopure (R)-(+)-3-methyl-6-isopropenyl-cyclohept-3-enone-1, a useful intermediate formed during the synthesis of terpenoids. It may be employed as starting reagent for the synthesis of differently protected (4S,6R,7R)-trihydroxy-1-octyne derivatives.
Chiral starting material.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W224901W224908PHL80099
(−)-Carvone phyproof® Reference Substance
PHL80099
(−)-Carvone
description
98%
description
≥97%, FCC, FG
description
natural, 99%, FG
description
phyproof® Reference Substance
assay
98%
assay
≥97%
assay
99%
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
300
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
-
bp
227-230 °C (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
192.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
89 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Chicago, IL
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Worked Well For Our OChem Unit
    The product arrived quickly and well package with no damage. The product was still in good condition and had a strong smell which was necessary for our demonstration.
    Helpful?