Hlavní dokumenty
188417
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenol
95%
Synonyma:
(1R)-2-Pinen-10-ol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.23
Beilstein/REAXYS Number:
2206583
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
optical activity
[α]20/D −51°, neat
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC1(C)[C@H]2CC=C(CO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)