197181
2,5-Dimethoxy-4-nitroaniline
≥98%
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98%
mp
152-155 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
COc1cc(c(OC)cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O4/c1-13-7-4-6(10(11)12)8(14-2)3-5(7)9/h3-4H,9H2,1-2H3
InChI key
ZTQGTYFYOODGOQ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)