Merck
112984
2,5-Dimethoxyaniline
98%
Synonyma:
Aminohydroquinone dimethyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)2C6H3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
153.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-040-9
Beilstein/REAXYS Number:
776823
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dimethoxyaniline is used for the electrochemical copolymerization of diphenylamine in 4M sulfuric acid.
2,5-Dimethoxyaniline is used as a laccase inducer which immobilizes the enzyme laccase from Trumetes versicolor.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)