195022
2-Ethyl-2-phenylmalonamide monohydrate
99%
Synonyma:
PEMA
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
solid
mp
120 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide
phenyl
SMILES string
O.CCC(C(N)=O)(C(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O2.H2O/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15);1H2
InChI key
FZSBWHZDTUPYRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)