Merck
06556
Phenyl formate
≥98.0% (GC)
Synonyma:
Phenoxyformaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HCOOC6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-471-5
Beilstein/REAXYS Number:
507113
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Bp:
62 °C/1 mmHg (lit.)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511
bp
62 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
phenoxy
SMILES string
O=COc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... STS(412)
Other Notes
Reagent for the formylation of amines
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)