Merck
8.20975
Phenothiazine
for synthesis
Synonyma:
Phenothiazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H9NS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
199.27
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-196-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
381 °C/1011 hPa
Vapor pressure:
0.0000647 Pa ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.0000647 Pa ( 20 °C)
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
autoignition temp.
470 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension)
bp
381 °C/1011 hPa
mp
182-185 °C
solubility
0.127 mg/L
density
1.296 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S1c2c(cccc2)Nc3c1cccc3
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChI key
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Structural, electrical, optical, and DFT studies of phenothiazine-based D–ο–A frameworks for dye-sensitized solar cell applications: The study focuses on the utility of phenothiazine in dye-sensitized solar cells emphasizing its electron-donating properties (KS Dhivya, C Senthilkumar, K Karthika, 2024).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenothiazine
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c