185558
Benzyl chloride
ReagentPlus®, 99%, contains ≤1% propylene oxide as stabilizer
Synonyma:
α-Chlorotoluene
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
4.36 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
1085 °F
contains
≤1% propylene oxide as stabilizer
expl. lim.
14 %
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
solubility
0.46 g/L at 30 °C (Decomposes in contact with water)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
phenyl
SMILES string
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- A benzylating agent for the benzylation of benzene and other aromatic compounds.
- A reactant for the preparation of 4-methoxydiphenylmethane by Friedel-Crafts alkylation with anisole.
It can also be used to introduce the benzyl protecting group to alcohols and carboxylic acids by forming corresponding benzyl ether, and benzyl ester, respectively.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Heart,forestomach, Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?