Přeskočit na
B7906
1-Butanol
Molecular Biology, ≥99%
1-Butanol
Synonyma:
n-Butanol, Butyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 890,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-751-6
Beilstein/REAXYS Number:
969148
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
Molecular Biology
Bp:
116-118 °C (lit.)
Vapor pressure:
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
3 890,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
color
colorless
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Butanol is a clear, colorless alcohol that can be used for the removal of ethidium bromide from DNA purified by CsCl gradient ultracentrifugation. It is also suitable for use in the concentration of dilute nucleic acid solutions by repeated extractions, thus improving recovery by ethanol precipitation.
Application
1-Butanol has been used:
  • in the derivatization process for measuring methylated arginine levels in blood samples[1]
  • in liquid-chromatography mass spectrometry (LC-MS) analysis of lysine modifications by deacetylase CobB[2]
  • in the extraction of plant material from Vigna unguiculata[3]
  • to extract and purify amplified human DNA samples before further amplification by PCR followed by sequencing[4]
1-Butanol is suitable for use in nucleic acid purification and concentration protocols.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
35 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
71-36-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review