Přeskočit na
259950
Benzoyl chloride
99%, liquid
Synonyma:
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
872,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
915,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 860,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 470,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.57
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-710-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471389
Assay:
98.0-100.5%, 99%
Form:
liquid
872,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Benzoyl chloride, ACS reagent, 99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.88 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 32 °C)
assay
98.0-100.5%, 99%
form
liquid
autoignition temp.
1056 °F
expl. lim.
4.9 %
impurities
≤0.002% P compounds
ign. residue
≤0.005%
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
transition temp
freezing point −2.0-0.0 °C
density
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
functional group
acyl chloride, phenyl
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzoyl chloride may be used in the synthesis of the following organic building blocks:
  • N,N-diethylbenzamide via condensation with diethylamine
  • N-2-bromophenylbenzamide by reacting with 2-bromoaniline via N-benzoylation
  • propargyl benzoate via O-benzoylation of propargyl alcohol
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B126958.01804124974
assay
98.0-100.5%, 99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
−1 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
mp
-0.6 °C
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.566 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
bp
198 °C (lit.)
bp
197.2 °C/1013 hPa
bp
209-215 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoyl chloride
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What glove types and materials are recommended for use with Butyl chloride?
    1 answer
    1. The glove type and handling requirements for this material are available in Section 8 of the Safety Data Sheet. See below for glove recommendations:
      Hand protection
      Material : Viton®
      Break through time : 480 min
      Glove thickness : 0.7 mm
      Protective index : Full contact
      Manufacturer : Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Size M)
      Material : Chloroprene
      Break through time : 30 min
      Glove thickness : 0.65 mm
      Protective index : Splash contact
      Manufacturer : KCL 720 Camapren®
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?