Merck
C28898
2-Chlorobutane
≥99%
Synonyma:
sec-Butyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CHClCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
92.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-151-7
Beilstein/REAXYS Number:
1718770
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
SMILES string
CCC(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorobutane
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
5.0 °F - closed cup
flash_point_c
-15 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)