Key Documents
176575
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 bromide
98 atom % D
About This Item
Lineární vzorec:
ND4Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
101.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mp
452 °C (subl.) (lit.)
density
2.528 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[Br-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
InChI key
SWLVFNYSXGMGBS-JBISRTOLSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c