Hlavní dokumenty
175692
Sigma-Aldrich
Aniline-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Synonyma:
2,3,4,5,6-Pentadeuterioaniline
About This Item
Lineární vzorec:
C6D5NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.16
Beilstein/REAXYS Number:
2208322
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
vapor density
3.22 (184 °C, vs air)
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
expl. lim.
11 %
refractive index
n20/D 1.5836 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-RALIUCGRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Jie Zheng et al.
Analytica chimica acta, 1070, 51-59 (2019-05-20)
Short-chain fatty acids (SCFAs) are one class of bacterial metabolites mainly formed by gut microbiota from undigested fibers and proteins. These molecules are able to mediate signal conduction processes of cells, acting as G protein-coupled receptors (GPR) activators and histone
Ya Zhang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(31), 9153-9166 (2018-07-11)
Oligoanilines with characteristic properties of the electrically conductive emeraldine salt form of polyaniline (PANI-ES) are promising molecules for various applications. A mixture of such oligoanilines can be obtained, for example, enzymatically under mild conditions from the linear aniline dimer p-aminodiphenylamine
Kyle D Duncan et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(3), 437-443 (2015-03-25)
Condensed phase membrane introduction mass spectrometry (CP-MIMS) is an online analytical method that allows for the direct, trace level measurement of a wide range of analytes in complex samples. The technique employs a semi-permeable membrane that transfers analytes from a