Přeskočit na
40542
Aniline solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
93.13
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
39030407
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
5000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
517881036110242284
Aniline analytical standard
Supelco
51788
Aniline
Aniline United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1036110
Aniline
Aniline ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
Aniline
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
single component solution
format
neat
format
neat
format
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
ACS reagent
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
concentration
5000 μg/mL in methanol
concentration
-
concentration
-
concentration
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Blood, Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
62-53-3 + 67-56-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)