Hlavní dokumenty
175706
Sigma-Aldrich
Aniline-d7
98 atom % D
Synonyma:
Heptadeuteroaniline
About This Item
Lineární vzorec:
C6D5ND2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.5824 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
density
1.098 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-LQHBDRBESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Thorben Vockenberg et al.
Environmental science. Processes & impacts, 22(8), 1678-1687 (2020-07-09)
Microplastics are ubiquitous in the environment. Due to still rising global production, the emission of polymers into the environment and the abundance of microplastics have increased accordingly. Due to the long mineralization processes of microplastics, distribution in all compartments can