Merck
D227
Decafluorobiphenyl
99%
Synonyma:
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Decafluoro-1,1′-biphenyl, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Decafluorobiphenyl, Decafluorodiphenyl, Perfluoro-[1,1′-biphenyl], Perfluorobiphenyl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6F5C6F5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
334.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-107-3
Beilstein/REAXYS Number:
1916978
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
206 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI key
ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)