Hlavní dokumenty
151955
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene-d5
99.5 atom % D
Synonyma:
Pentadeuteronitrobenzene
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6D5NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.14
Beilstein/REAXYS Number:
1455693
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
isotopic purity
99.5 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.5% water
water
refractive index
n20/D 1.5498 (lit.)
bp
88 °C/12 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
density
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
General description
Nitrobenzene-d5 is also referred to as pentadeuteronitrobenzene. Structure of the complexes between tetramethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraketone and hydroxonium cation H3O+ in nitrobenzene-d5 have been investigated by NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spectroscopy and DFT (Density Functional Theory) calculations. It participates in the preparation of 2- and 3-phenyl-d5-thiophenes.
Recommended products
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Blood
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Protonated tetramethyl p-tert-butylcalix [4] arene tetraketone: NMR evidence and probable structures.
Kriz J, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 138(8), 735-740 (2007)
Arylation by aromatic nitro compounds at high temperatures. VII. Reactions of nitrobenzene and nitrobenzene-d5 with thiophene.
Fields EK and Meyerson S.
The Journal of Organic Chemistry, 35(1), 67-70 (1970)
Vibrational spectra of nitrobenzene-d5.
Laposa JD.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 35(1), 65-71 (1979)