159611
4,4′-Dimethoxybenzil
98%
Synonyma:
p-Anisil, Di-p-anisoyl
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
132-134 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
InChI key
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Související kategorie
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?