Přeskočit na
860417
Salicylamide
99%
Salicylamide
Synonyma:
2-Hydroxybenzamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
852,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
2-(HO)C6H4CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-609-3
Beilstein/REAXYS Number:
742439
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
852,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
140-144 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
InChI key
SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
General description
Salicylamide is used as a starting material for synthesizing substituted salicylamides through acylation reactions.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S60784230717436
description
99%
description
99%
description
puriss., ≥99.0% (T)
description
97%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.0% (T)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
140-144 °C (lit.)
mp
177 °C (dec.) (lit.)
mp
139-141 °C, 140-144 °C (lit.)
mp
74-78 °C
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
functional group
amide
functional group
amine
functional group
amide
functional group
amine, oxime, phenyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylamide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review