126721
Hydrazobenzene
Synonyma:
N,N′-Diphenylhydrazine, N,N′-Bianiline, NSC 3510
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
Quality Level
mp
123-126 °C (lit.)
SMILES string
N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChI key
YBQZXXMEJHZYMB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- Insertion reactions with organometallic tantalum complexes
- Reduction reactions catalyzed by titanium(III) trichloride yielding amines
- Studying the mechanism of hydrazobenzene rearrangement
- Reaction with N-heterocyclic stable silylene
- Synthesis of dimanganese amide hydrazide cluster complexes
- Iron-mediated hydrazine reductions yielding iron arylimide cubanes
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?