Merck
P26252
Phenylhydrazine
97%
Synonyma:
Hydrazinobenzene, Monophenylhydrazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5NHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-873-5
Beilstein/REAXYS Number:
606080
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
autoignition temp.
345 °F
refractive index
n20/D 1.607 (lit.)
bp
238-241 °C (lit.)
mp
18-21 °C (lit.)
density
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydrazine
SMILES string
NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
InChI key
HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenylhydrazine can be used as a reactant in the synthesis of:
  • 4, 4′-(arylmethylene)-bis(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ol)s by reacting with aryl aldehydes and acetoacetates in presence of N-bromo sulfonamide as a catalyst via one-pot pseudo-five-component condensation.
  • Thiazolidinones by treating with mercaptoacetic acid and aldehydes or ketones.
  • 5-[3,3,3-trifluoro-2-(phenylhydrazono)propyl]-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid by reacting with 6-(trifluoromethyl)comanic acid.
It can be also used as a precursor for the preparation of selective carboxymethylated products at N-1 and N-2 by reacting with dimethyl carbonate (DMC) in the presence of a Bronsted base and metal salts as a catalyst.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylhydrazine
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
192.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
89 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
100-63-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)