119660
Tris(2-chloroethyl) phosphate
97%
Synonyma:
Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
<10 mmHg ( 25 °C)
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
192 °C/10 mmHg (lit.)
solubility
H2O: soluble 7.82 g/L
density
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
InChI key
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
449.6 °F - closed cup
flash_point_c
232 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?