Merck
32952
TCPP, mixture of isomers
PESTANAL®, analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H18Cl3O4P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
327.57
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
EC Number:
237-158-7
Beilstein/REAXYS Number:
1842347
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
format
neat
SMILES string
CC(CCl)OP(=O)(OC(C)CCl)OC(C)CCl
InChI
1S/C9H18Cl3O4P/c1-7(4-10)14-17(13,15-8(2)5-11)16-9(3)6-12/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
KVMPUXDNESXNOH-UHFFFAOYSA-N
General description
TCPP, mixture of isomers is suitable for use in environmental and food residue analysis. It is a mixture of isomers, composition may vary, typical composition: main isomer tris(1-chloro-2-propyl) phosphate 66%, minor components: bis(1-chloro-2-propyl) (2-chloropropyl) phosphate and (1-chloro-2-propyl) bis(2-chloropropyl) phosphate.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
365.0 °F - closed cup
flash_point_c
185 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)