Přeskočit na
289922
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
97%
Synonyma:
Trioctyl phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 320,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3P(O)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
434.63
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-116-6
Beilstein/REAXYS Number:
1715839
MDL number:
Assay:
97%
1 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
2.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
phosphate
SMILES string
CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI key
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris(2-ethylhexyl) phosphate exhibits glucocorticoid receptor (GR) antagonistic activity[1].
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
932998.21202CDS000393
description
97%
description
Selectophore, ≥99.0%
description
for synthesis
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
bp
210 °C/5 hPa (decomposes)
bp
-
density
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.443, n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
functional group
phosphate
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(2-ethylhexyl) phosphate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)