Hlavní dokumenty
113115
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-tetralone
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H12O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
176.21
Beilstein/REAXYS Number:
2047383
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
bp
160-162 °C/7 mmHg (lit.)
mp
87-91 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
COc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
InChI key
BRCPWISABURVIH-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Methoxy-1-tetralone is used in the preparation of hydroxy ketone.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)