Merck
219975
5-Hydroxy-1-tetralone
99%
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-958-0
Beilstein/REAXYS Number:
2437410
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
mp
206-209 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
Oc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,11H,2,4,6H2
InChI key
YPPZCRZRQHFRBH-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Hydroxy-1-tetralone was used:
  • as internal standard during HPLC determination of 4-hydroxymephenytoin (4-OH-M) in human urine
  • as fluorescent labeling reagent during microdetection of glycosphingolipid on TLC plates
  • in synthesis of 1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepine-quinone derivatives
  • in synthesis of new chiral oxathiane
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)