Key Documents
1.09065
Supelco
Perchloric acid solution
c(HClO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), in anhydrous acetic acid, reag. Ph. Eur., USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Sinónimos:
PCA
About This Item
Fórmula lineal:
HClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
100.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Ácido perclórico, in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media c(HClO4) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
485 °C
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
0.1 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 40 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Determinación del fósforo en la leche comercializada: utilizando cromatografía iónica con desproteinización con ácido perclórico, esta aplicación proporciona un método fiable para analizar el contenido de fósforo en productos lácteos, esencial para el control de calidad en la industria alimentaria (Yoshikawa et al., 2024).
  • Análisis versátil de la actividad lipooxigenasa mediante oxidación ferrosa en xilenol naranja: esta técnica de cribado de alto rendimiento aprovecha la reactividad del ácido perclórico en enzimoanálisis, mejorando la detección de la actividad lipoxigenasa crucial para aplicaciones biotecnológicas (Chrisnasari et al., 2024).
  • Oro nanoporoso con estructura microporosa: el ácido perclórico se utiliza en el proceso de desaleación electroquímica para crear estructuras de oro nanoporosas, que son significativas para sus aplicaciones en la catálisis y la tecnología de sensores (Li et al., 2024).
  • Método de cromatografía de líquidos de fase inversa de alto rendimiento que indica estabilidad: en este método se utiliza ácido perclórico para el análisis de compuestos farmacéuticos, ofreciendo mayor estabilidad y fiabilidad para la formulación de medicamentos y los controles de seguridad (Chintala, 2024).
  • Desarrollo de una metodología innovadora para la determinación de la 6-tioguanina: mediante la utilización de ácido perclórico, esta técnica basada en HPLC-PDA permite un diagnóstico médico preciso, facilitando una mejor gestión de la enfermedad a través de una monitorización precisa de los medicamentos (Noga et al., 2023).
Features and Benefits
Acreditación:
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025 para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Forma líquida
Concentración de cantidad de sustancia 0,0995 - 0,1005 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,0003 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (ftalato de hidrógeno de potasio SRM 84 del NIST) mediante el patrón volumétrico ftalato de hidrógeno de potasio (referencia 1.02400), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
La valoración es un método analítico para determinar una concentración desconocida utilizando una disolución de concentración conocida. La valoración de Karl Fischer es un método de valoración específico y muy utilizado para determinar el contenido de agua de las materias primas y los productos acabados.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
La valoración es un método analítico para determinar una concentración desconocida utilizando una disolución de concentración conocida. La valoración de Karl Fischer es un método de valoración específico y muy utilizado para determinar el contenido de agua de las materias primas y los productos acabados.
La valoración es un método analítico para determinar una concentración desconocida utilizando una disolución de concentración conocida. La valoración de Karl Fischer es un método de valoración específico y muy utilizado para determinar el contenido de agua de las materias primas y los productos acabados.
Ver todo